Imprimer
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520752-10G PC520752-1G PC520752-5G
APOSPC520752-10GEA 1040 EUR
APOSPC520752-10G APOSPC520752-1G APOSPC520752-5G
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄ClF₃IN
Poids moléculaire: 321.466 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20492612
Numéro CAS: 1065102-88-6