Imprimer
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC520750-1G PC520750-250MG
APOSPC520750-1GEA 696 EUR
APOSPC520750-1G APOSPC520750-250MG
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane 95%
1-(Bromomethyl)-1-(trifluoromethyl)cyclopropane
Formule: C₅H₆BrF₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20230586
Numéro CAS: 1155272-93-7
UN: 1993
ADR: 3,III