Imprimer
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520739-1G PC520739-5G
APOSPC520739-1GEA 43.5 EUR
APOSPC520739-1G APOSPC520739-5G
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18390895
Numéro CAS: 1239492-22-8