2-Hydroxy-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₃F₄NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16611126 Numéro CAS: 1227594-89-9 |