Imprimer
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC520730-1G PC520730-500MG PC520730-5G
APOSPC520730-1GEA 61.3 EUR
APOSPC520730-1G APOSPC520730-500MG APOSPC520730-5G
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Amino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606170
Numéro CAS: 1227514-27-3