4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Difluoromethyl)oxane
Formule:
C₆H₁₀F₂O Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD28014019 Numéro CAS: 1820618-46-9 UN: 1993 ADR: 3,III |