Imprimer
1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520721-10G PC520721-1G PC520721-5G
APOSPC520721-10GEA 1520 EUR
APOSPC520721-10G APOSPC520721-1G APOSPC520721-5G
1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₄F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140153
Numéro CAS: 2396-11-4