Imprimer
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520694-1G PC520694-250MG PC520694-500MG
APOSPC520694-1GEA 1150 EUR
APOSPC520694-1G APOSPC520694-250MG APOSPC520694-500MG
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formule: C₄H₆F₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13806389
Numéro CAS: 1172072-62-6