Imprimer
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid, 3-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC520692-1G PC520692-5G
APOSPC520692-1GEA 58 EUR
APOSPC520692-1G APOSPC520692-5G
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13181633
Numéro CAS: 955372-86-8