Imprimer
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520686-1G PC520686-5G
APOSPC520686-1GEA 466 EUR
APOSPC520686-1G APOSPC520686-5G
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene 95%
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene
Formule: C₈H₇F₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547866
Numéro CAS: 195136-63-1