Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520678-1G PC520678-5G
APOSPC520678-1GEA 803 EUR
APOSPC520678-1G APOSPC520678-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)phenylmethanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976109
Numéro CAS: 1263274-68-5