Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
PC520650-10G PC520650-1G PC520650-5G
APOSPC520650-10GEA 1050 EUR
APOSPC520650-10G APOSPC520650-1G APOSPC520650-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₈ClF₄N
Poids moléculaire: 229.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226541
Numéro CAS: 1184980-60-6