Imprimer
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Fluoroanthranilaldehyde, 5-Fluoro-2-formylaniline
PC52065-1G PC52065-250MG PC52065-5G
APOSPC52065-1GEA 71.2 EUR
APOSPC52065-1G APOSPC52065-250MG APOSPC52065-5G
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₆FNO
Point de fusion: 49…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000632
Numéro CAS: 152367-89-0