Imprimer
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520631-25G PC520631-5G
APOSPC520631-25GEA 989 EUR
APOSPC520631-25G APOSPC520631-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate
Formule: C₇H₅F₃N₂O₃·H₂O
Poids moléculaire: 240.137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100556
Numéro CAS: 886212-78-8