Imprimer
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520624-10G PC520624-5G
APOSPC520624-10GEA 1160 EUR
APOSPC520624-10G APOSPC520624-5G
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₅ClF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226696
Numéro CAS: 1186194-82-0