Imprimer
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-Fluoro-5-iodo-p-toluidine
PC52061-1G PC52061-250MG PC52061-5G
APOSPC52061-1GEA 200 EUR
APOSPC52061-1G APOSPC52061-250MG APOSPC52061-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline, tech
2-Fluoro-5-iodo-4-methylaniline
Formule: C₇H₇FIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27992342
Numéro CAS: 1820711-20-3