Imprimer
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520607-5G PC520607-250MG PC520607-1G
APOSPC520607-5GEA 783 EUR
APOSPC520607-5G APOSPC520607-250MG APOSPC520607-1G
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline
Formule: C₆H₃BrCl₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520111
Numéro CAS: 1360438-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III