Imprimer
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520601-1G PC520601-250MG
APOSPC520601-1GEA 1050 EUR
APOSPC520601-1G APOSPC520601-250MG
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Trifluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697540
Numéro CAS: 102771-66-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III