Imprimer
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520575-1G PC520575-5G
APOSPC520575-1GEA 199 EUR
APOSPC520575-1G APOSPC520575-5G
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate
Formule: C₁₃H₁₃F₃O₄
Poids moléculaire: 290.235 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780246
Numéro CAS: 1186194-84-2