Imprimer
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520573-1G PC520573-5G
APOSPC520573-1GEA 326 EUR
APOSPC520573-1G APOSPC520573-5G
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₇F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 232.159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689831
Numéro CAS: 914201-19-7