Imprimer
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-formylphenol
PC52056-1G PC52056-5G PC52056-10G
APOSPC52056-1GEA 29 EUR
APOSPC52056-1G APOSPC52056-5G APOSPC52056-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185579
Numéro CAS: 1023290-12-1