Imprimer
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520552-1G PC520552-5G
APOSPC520552-1GEA 338 EUR
APOSPC520552-1G APOSPC520552-5G
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
Poids moléculaire: 260.212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367384
Numéro CAS: 887409-11-2