Imprimer
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC520549-1G PC520549-250MG PC520549-5G
APOSPC520549-1GEA 46.4 EUR
APOSPC520549-1G APOSPC520549-250MG APOSPC520549-5G
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Formule: C₈H₁₂F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797747
Numéro CAS: 260352-79-2