Imprimer
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Borono-4,5-difluoroaniline
PC52053-1G PC52053-250MG
APOSPC52053-1GEA 764 EUR
APOSPC52053-1G APOSPC52053-250MG
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BF₂NO₂
Poids moléculaire: 172.925 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11855852
Numéro CAS: 1150114-58-1