Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Chloro-4-(chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC520528-1G PC520528-25G PC520528-5G
APOSPC520528-1GEA 52.2 EUR
APOSPC520528-1G APOSPC520528-25G APOSPC520528-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formule: C₈H₅Cl₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412205
Numéro CAS: 23131-73-9
UN: 1760
ADR: 8,III