3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Amino-2-bromo-6-fluorotoluene, 3-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
Formule:
C₇H₇BrFN Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD12025433 Numéro CAS: 207110-35-8 |