Imprimer
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520516-1G PC520516-5G
APOSPC520516-1GEA 118 EUR
APOSPC520516-1G APOSPC520516-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione 95%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione
Formule: C₉H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01566518
Numéro CAS: 399-06-4