Imprimer
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Fluoro-2,3-dimethyl-1H-indole
PC520512-1G PC520512-5G
APOSPC520512-1GEA 68.6 EUR
APOSPC520512-1G APOSPC520512-5G
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Formule: C₁₀H₁₀FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01158420
Numéro CAS: 526-47-6