Imprimer
3-Acetyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520505-10G PC520505-1G PC520505-5G
APOSPC520505-10GEA 792 EUR
APOSPC520505-10G APOSPC520505-1G APOSPC520505-5G
3-Acetyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2-one 95%
3-Acetyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2-one
Formule: C₆H₇FO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215829
Numéro CAS: 63141-03-7