Imprimer
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl triflate, 3-Bromo-5-nitro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC52045-1G PC52045-250MG PC52045-5G
APOSPC52045-1GEA 546 EUR
APOSPC52045-1G APOSPC52045-250MG APOSPC52045-5G
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅BrF₃NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975431
Numéro CAS: 1403666-47-6
UN: 3261
ADR: 8,III