Imprimer
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride 92%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC520402-100MG PC520402-1G PC520402-250MG
APOSPC520402-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC520402-100MG APOSPC520402-1G APOSPC520402-250MG
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride 92%
N-[1-(2-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂FN·ClH
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31745724
Numéro CAS: 2379918-37-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III