Imprimer
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC520401-100MG PC520401-1G PC520401-250MG
APOSPC520401-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC520401-100MG APOSPC520401-1G APOSPC520401-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride, grade Technique
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂FN·ClH
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31745723
Numéro CAS: 2379918-46-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III