Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC52036-1G PC52036-250MG PC52036-5G
APOSPC52036-1GEA 314 EUR
APOSPC52036-1G APOSPC52036-250MG APOSPC52036-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₅F₄NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28897190
Numéro CAS: 1980076-30-9
UN: 3265
ADR: 8,III