Imprimer
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52035-1G PC52035-250MG
APOSPC52035-1GEA 435 EUR
APOSPC52035-1G APOSPC52035-250MG
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₂
Poids moléculaire: 240.127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28897189
Numéro CAS: 1980049-41-9