Imprimer
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51999-1G PC51999-250MG PC51999-5G
APOSPC51999-1GEA 214 EUR
APOSPC51999-1G APOSPC51999-250MG APOSPC51999-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
Poids moléculaire: 253.453 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845467
Numéro CAS: 1082040-61-6