Imprimer
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC51957-1G PC51957-250MG PC51957-5G
APOSPC51957-1GEA 288 EUR
APOSPC51957-1G APOSPC51957-250MG APOSPC51957-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₅BrClFO₂
Poids moléculaire: 267.48 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24107111
Numéro CAS: 1353575-32-2