Imprimer
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Chloro-2,4-difluoroiodobenzene
PC51904-1G PC51904-250MG PC51904-5G
APOSPC51904-1GEA 415 EUR
APOSPC51904-1G APOSPC51904-250MG APOSPC51904-5G
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Chloro-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₂ClF₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16817642
Numéro CAS: 1242339-98-5