Imprimer
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC51845-1G PC51845-250MG PC51845-5G
APOSPC51845-1GEA 609 EUR
APOSPC51845-1G APOSPC51845-250MG APOSPC51845-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄F₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371363
Numéro CAS: 107570-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III