Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC5182-1G PC5182-10G PC5182-5G
APOSPC5182-1GEA 145 EUR
APOSPC5182-1G APOSPC5182-10G APOSPC5182-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoro-4-nitroaniline
Formule: C₆H₄ClFN₂O₂
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094272
Numéro CAS: 517920-71-7