Imprimer
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Cyanophenyl trifluoromethyl sulphide
PC5179-10G PC5179-1G PC5179-5G
APOSPC5179-10GEA 980 EUR
APOSPC5179-10G APOSPC5179-1G APOSPC5179-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236338
Numéro CAS: 37526-65-1