Imprimer
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Diamino-5-fluorobenzotrifluoride, 1,2-Diamino-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC5169-1G PC5169-250MG PC5169-5G
APOSPC5169-1GEA 198 EUR
APOSPC5169-1G APOSPC5169-250MG APOSPC5169-5G
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine 97%
5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₆F₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094268
Numéro CAS: 179062-02-3