Imprimer
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC51629-1G PC51629-250MG
APOSPC51629-1GEA 654 EUR
APOSPC51629-1G APOSPC51629-250MG
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₅BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1780690-95-0