Imprimer
Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51628-1G PC51628-250MG PC51628-5G
APOSPC51628-1GEA 58 EUR
APOSPC51628-1G APOSPC51628-250MG APOSPC51628-5G
Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoate
Formule: C₉H₅F₅O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32066738
Numéro CAS: 2366994-13-8