Imprimer
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC51486-1G PC51486-250MG PC51486-5G
APOSPC51486-1GEA 84.1 EUR
APOSPC51486-1G APOSPC51486-250MG APOSPC51486-5G
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Methyl 6-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Poids moléculaire: 269.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32647609
Numéro CAS: 1525649-77-7