2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃F₅O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32066749 Numéro CAS: 158178-37-1 |