Imprimer
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-((3-oxoisobenzofuran-1(3H)-ylidene)methyl)benzonitrile
PC51400-1G PC51400-25G PC51400-5G
APOSPC51400-1GEA 78.6 EUR
APOSPC51400-1G APOSPC51400-25G APOSPC51400-5G
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-(3-oxo-3H-isobenzofuran-1-ylidenemethyl)-benzonitrile
Formule: C₁₆H₈FNO₂
Poids moléculaire: 265.239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181869
Numéro CAS: 763114-25-6