Imprimer
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC51390-1G PC51390-250MG
APOSPC51390-1GEA 609 EUR
APOSPC51390-1G APOSPC51390-250MG
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(3,4-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Point de fusion: 85,9…86.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28626908
Numéro CAS: 1558274-26-2