Imprimer
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC51380-1G PC51380-250MG PC51380-5G
APOSPC51380-1GEA 429 EUR
APOSPC51380-1G APOSPC51380-250MG APOSPC51380-5G
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₃IN
Point de fusion: 35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15478058
Numéro CAS: 205240-59-1