3-[3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₈ClF₃O₃ Poids moléculaire: 268.617 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18393906 Numéro CAS: 1261873-29-3 |