Imprimer
3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC51357-1G PC51357-250MG
APOSPC51357-1GEA 1450 EUR
APOSPC51357-1G APOSPC51357-250MG
3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde 95%
3-Chloro-5-fluoropicolinaldehyde
Formule: C₆H₃ClFNO
Poids moléculaire: 159.546 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606530
Numéro CAS: 1227563-32-7